Merck
BDPH9BCDEF83
Bide Pharmatech
4-((1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)methyl)aniline
別名:
4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)phenylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H13N3
CAS番号:
分子量:
223.28
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H13N3/c15-12-7-5-11(6-8-12)9-17-10-16-13-3-1-2-4-14(13)17/h1-8,10H,9,15H2
Inchi Key
NONUWTMEUPNZCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)