Merck
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
別名:
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H10N1Cl1
CAS番号:
分子量:
155.63
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)