Merck
BDPH9BCDF27A
Bide Pharmatech
5-(tert-Butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
別名:
5-(tert-butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C30H40N2
CAS番号:
分子量:
428.66
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C30H40N2/c1-28(2,3)21-10-14-24(15-11-21)31-26-18-23(30(7,8)9)19-27(20-26)32-25-16-12-22(13-17-25)29(4,5)6/h10-20,31-32H,1-9H3
Inchi Key
NERZBYNNKJQGIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)