スキップする
BDPH9BCDF2F4
Bide Pharmatech
5-((3-((2,4-Dimethoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-5-oxopentanoic acid
別名:
5-{3-[(2,4-dimethoxyanilino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C20H22O6N2
CAS番号:
分子量:
386.4
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C20H22N2O6/c1-27-15-9-10-16(17(12-15)28-2)22-20(26)13-5-3-6-14(11-13)21-18(23)7-4-8-19(24)25/h3,5-6,9-12H,4,7-8H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
Inchi Key
IXPHIUQELSUDNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)