Merck
BDPH9BCDF4B6
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
別名:
4-(4-chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H12O2N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
245.73
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)