スキップする
BDPH9BCDFA38
Bide Pharmatech
1-(1H-Imidazol-2-yl)-2-methylpropan-1-amine
別名:
1-(1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-1-propanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H13N3
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(2)6(8)7-9-3-4-10-7/h3-6H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
WBNFIORQLJOELA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)