コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCE080F
Bide Pharmatech
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
別名:
1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C11H7O2N2F3
CAS番号:
分子量:
256.18
MDL number:
補品BDPH9BCE080Fはクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)16-6-7(5-15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Inchi Key
OXANGZLNHGUGLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする