Merck
BDPH9BCE0DED
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-8-methylquinolin-2(1H)-one
別名:
6-hydroxy-8-methyl-2(1H)-quinolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H9O2N1
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-4-8(12)5-7-2-3-9(13)11-10(6)7/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
Inchi Key
XKIKBJPZUYXYOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)