Merck
BDPH9BCE112C
Bide Pharmatech
2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
別名:
2-(2-methylbenzyl)succinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C12H14O4
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10(12(15)16)7-11(13)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
WFWVINOHIVDSEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)