スキップする
BDPH9C01E4BC
Bide Pharmatech
1-(But-3-yn-1-yl)azepane
別名:
1-(3-butynyl)azepane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H17N1
CAS番号:
分子量:
151.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h1H,3-10H2
Inchi Key
OQBUHCAAQPHPCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(But-3-yn-1-yl)azepane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)