コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9C01EB87
Bide Pharmatech
O-(4-Iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
別名:
O-(4-iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H9O1N1Cl1I1
CAS番号:
分子量:
285.51
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
QKTGWFUBZHRJRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
FlameExclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする