Merck
BDPH9C01EDC8
Bide Pharmatech
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
別名:
(2S,4S)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H10O1N2Cl1F1
CAS番号:
分子量:
168.6
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
Inchi Key
YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)