Merck
BDPH9C01FBD8
Bide Pharmatech
(1S,4S)-2-Thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
別名:
(1S,4S)-2-thia-5-azabicyclo[2.2.1]heptane 2,2-dioxide hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H10O2N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
183.66
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S.ClH/c7-9(8)3-4-1-5(9)2-6-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Inchi Key
CCLLUNMSIFQAIP-FHAQVOQBSA-N
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)