Merck
BDPH9C021E2B
Bide Pharmatech
(R)-2-Benzylsuccinic acid
別名:
(2R)-2-benzylbutanedioic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H12O4
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL number:
製品BDPH9C021E2Bはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
GTOFKXZQQDSVFH-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-2-Benzylsuccinic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)