Merck
BDPH9C021E92
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
別名:
(1S,3R)-3-(methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H12O4
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL number:
製品BDPH9C021E92はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(4-6)7(9)10/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Inchi Key
FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)