スキップする
BDPH9C024751
Bide Pharmatech
(E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbut-2-enamide
別名:
(2E)-4,4,4-trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H8O2N1F3
CAS番号:
分子量:
183.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-10(12-2)5(11)3-4-6(7,8)9/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Inchi Key
SXKYBBUJTGYOIJ-ONEGZZNKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)