Merck
BDPH9C02488F
Bide Pharmatech
5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
別名:
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H7O1N3
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Inchi Key
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-brown to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)