Merck
BL3H1F1C8A1D
BLD Pharmatech
Pyridin-3-ol
別名:
3(2H)-pyridinone
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H5O1N1
CAS番号:
分子量:
95.1
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)