Merck
BL3H97F030AA
BLD Pharmatech
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
別名:
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H9O3Cl1
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)