コンテンツぞスキップ
Merck
NMIP1296
HMMNI (nitroimidazole metabolite)
NMI Australia
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
実隓匏ヒル衚蚘法:
C5H7N3O3
CAS番号:
分子量:
157.13
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-312-9
eCl@ss:
25140904
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
InChI key
WXSSUDRHAJTESR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
泚意喚起語
Warning
ハザヌドコヌド
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする