コンテンツへスキップ
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
別名:
4-aminocyclohexanesulfonic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H13O3N1S1
CAS番号:
分子量:
179.24
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)