Merck
1.93003
リン酸
for analysis EMPARTA® ACS
持続可能性の特徴
別名:
オルトリン酸
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Grade:
ACS reagent
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPARTA®
sustainability
Sustainability features
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for renewable power systems. Click here for more information.
Packaging
1.93003.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93003.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Other Notes
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)