コンテンツぞスキップ
Merck
PG9H9BC7B20F
PrecisePEG
Amido Mal-PEG4-NHS Ester
別名:
3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-{15-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl}propanamide
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C22H31O11N3
CAS番号:
分子量:
513.5
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Inchi Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
hstatements
泚意事項
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする