スキップする
20249
tert-ブチルメチルエーテル
puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.5% (GC)
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
EC Number:
216-653-1
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
vapor density
3.1 (vs air)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
705 °F
quality
dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
expl. lim.
15.1 %
impurities
≤0.01% water
refractive index
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(°C)
-28 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
20249-2.5L-F: + 20249-BULK-F: + 20249-1L-F: + 20249-4X2.5L-F: + 20249-250ML-F: + 20249-6X1L-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)