スキップする
FD40S
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 40,000
別名:
FITC–デキストラン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥23,400
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥38,700
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥110,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥23,400
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to dark orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
storage temp.
2-8°C
General description
デキストランはアンヒドログルコースのポリマーです。約95%はα-D-(166)結合です。残りの(163)結合はデキストランの分枝を構成します。 天然のデキストランは、分子量(MW)が900万~5億の範囲であることがわかっています。FITC-デキストランの励起極大波長は490 nmです。pH域は5~9です。
Application
フルオレセインイソチオシアネート-デキストラン(FITC-デキストラン、フルオレセイン-デキストラン、FITC)は下記の用途に使用されています:
  • フルオレセイン-デキストラン顕微鏡検査。
  • 多核白血球α-デフェンシンを発現するトランスジェニックマウスを用いた、in vivoにおける肺血管透過性の評価に。
  • フローサイトメトリーによるエンドサイトーシス活性の定量化に。
  • α-ラクトアルブミンやリボヌクレアーゼの標識に。
FITC-デキストランは、微量蛍光定量法を用いた広範囲の微小循環および細胞透過性の研究に適しています。植物細胞壁多孔性や毛細管透過性の研究にも適しています。
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
Preparation Note
Sigmaでは通常、水中で濃度25 mg/mL以上としてFITCデキストランの溶解度を試験します。 溶液は遮光してください。 In vivoでは、FITC-デキストランは24時間以上安定です。
Other Notes
FD-40の同等品ですが、Sigma製品で製造されています。
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
天然デキストランは、分子量(MW)が900万から5億に及ぶことがわかっています。MWが比較的低いデキストランは、分岐がやや少なく、MW分布の範囲がより狭くなります。MWが10,000を超えるデキストランは、高度に分岐しているかのような挙動を示します。 MWの増加とともに、デキストラン分子は対称性が高くなります。 MWが2,000~10,000のデキストランは、拡張可能なコイルの性質を示します。 MWが2,000未満のデキストランは、棒状に近くなります。デキストランのMWは、以下の方法の1つ又は複数によって測定されます:低角度レーザー光散乱、分子ふるいクロマトグラフィー、銅錯体形成、アンスロン試薬比色還元末端糖定量及び粘度。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FD500SFD2000SFD150S
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt 2,000,000
description
average mol wt 150,000
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
faint yellow to orange
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
FD40S-100MG: + FD40S-VAR: + FD40S-250MG: + FD40S-1G: + FD40S-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. Can I dissolve this FITC-dextran in PBS to a concentration of 10 mg/mL as a stock solution, and then aliquot into small tubes kept in a box sheltered from light at -40 degrees Celcius?
    1 回答
    1. This product is routinely tested for solubility at 25 mg/mL in water. Solubility or solution stability in PBS has not been tested. Solubility in PBS is expected, as it is a common buffer used in various protocols. The cited protocol recommends storage on ice or at 4 °C wrapped in aluminum foil. No specific time frame for storage is provided, and no information regarding storage at -40 °C exists.
      Koester ST, Li N, Lachance DM, Dey N. Marker-based assays for studying gut transit in gnotobiotic and conventional mouse models. STAR Protoc. 2021 Nov 5;2(4):100938. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100938. PMID: 34806048; PMCID: PMC8585659.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf