スキップする
A2003
Ala-Lys 塩酸塩
≥98% (TLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H19N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
253.73
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32035490
製品名
Ala-Lys 塩酸塩,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H19N3O3.ClH/c1-6(11)8(13)12-7(9(14)15)4-2-3-5-10;/h6-7H,2-5,10-11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
JWNUXAHYKKBLRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)