スキップする
E1007
エルゴカルシフェロール
Sigma Reference Standard
別名:
エルカルシオール, カルシフェロール, ビタミンD2, 放射性エルゴステロール, 照射エルゴステロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H44O
CAS番号:
分子量:
396.65
EC Number:
200-014-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1916682
MDL number:
assay
97.0-103.0% (HPLC)
packaging
ampule of 250 mg
mp
114-118 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Packaging
包装は、アルゴン置換した密封アンプルです。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エルゴカルシフェロール
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
E1007-BULK: + E1007-VAR: + E1007-5AMP: + E1007-1AMP:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)