Merck
다음으로 건너뛰기
1.06946
LM
antioxidant for fats and oils, EMPROVE® ESSENTIAL
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
12352401
eCl@ss:
32039090
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
paste
mp
55 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
LM Emprove® Essential acts as an antioxidant and stabilizer in formulations. LM Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
경고어
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
저장 등급
11 - Combustible Solids
위험 코드
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예:
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있습니까? 자유롭게 연락 기술 서비스 지원 요청