Merck
다음으로 건너뛰기
EMNC012001
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak050013
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
20 μg
일반적으로 3주(맞춤 주문은 4에서 6주) 내에 출하.
₩419,398
50 μg
일반적으로 3주(맞춤 주문은 4에서 6주) 내에 출하.
₩754,957
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
₩419,398
일반적으로 3주(맞춤 주문은 4에서 6주) 내에 출하.
​
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGTGTCTGAAAGGCTGCAACTGCCGTGATGTTCAAGCTCATGGCTTCTCGGGATTTTTCCCAGGTTCAGTCTCTTCTATCTAGAGTCACATTTCACTGTGTGGAAAGAGGGATGTGTAGCAAGTTGTTGAAATCTTATTCGGAGCGTCAGAAAGCAGAAGCAAAGGAAATGACTAATAAATCAGAAACTGCACACAGCACCTGACAACTGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)