Merck
ENA024296471
Enamine
4-[(furan-2-yl)methyl]-11-methyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
332.45
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
3-(2-furylmethyl)-7-methyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C16H16N2O2S2/c1-9-4-5-11-12(7-9)22-14-13(11)15(19)18(16(21)17-14)8-10-3-2-6-20-10/h2-3,6,9H,4-5,7-8H2,1H3,(H,17,21)
InChI key
BJXCEZMOKJVGPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10435
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)