Merck
JWPH3249C91F
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-2-yl-hydrazine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
220.7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
2-hydrazino-1,1'-biphenyl hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.ClH/c13-14-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI key
XXKKAYKULLKATO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)