Badania powierzchni i personelu
Badania powierzchni i personelu to metody służące do pobierania próbek, wykrywania i określania poziomu obecności różnych mikroorganizmów w celu monitorowania skuteczności procedur dezynfekcyjnych w krytycznych i niekrytycznych obszarach produkcyjnych. Standardy higieny w środowisku produkcyjnym są bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem mikrobiologicznym i jakością gotowych produktów. W celu ochrony konsumentów kilka agencji rządowych opracowało metody, w tym unijne wytyczne cGMP, wytyczne FDA dotyczące aseptyki oraz normę USP <1116>, które mają zastosowanie w regulowaniu branż takich jak farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza i napojowa.
Polecane kategorie
Zapoznaj się z wszechstronnymi próbniki powietrza działającymi w oparciu o różne zasady działania, które pozwalają na tworzenie rozwiązań technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym, pomieszczeniach czystych, obszarach niebezpiecznych i nie tylko.
Monitorowanie higieny pozwala zweryfikować skuteczność stosowanych procedur dezynfekcyjnych przy użyciu takich metod, jak testy ATP, testy NAD, testy białkowe lub pobieranie próbek za pomocą wymazówek – w ramach systemu HACCP dla żywności i napojów oraz badań mikrobiologicznych konopi indyjskich.
Tradycyjny monitoring powierzchni
Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, kluczowe znaczenie ma monitorowanie czystości powierzchni w obszarze produkcyjnym, takich jak stoły, ściany czy drzwi, a także w izolatorach i pomieszczeniach czystych. Powierzchnie te i obszary muszą być wolne od mikroorganizmów, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, które mogłoby sprawić, że produkt nie nadawałby się do użytku lub spożycia.
Środowiska aseptyczne i kontrolowane wymagają częstego monitorowania za pomocą metod pobierania próbek z powierzchni. Próbki z płaskich powierzchni można pobierać, dociskając do nich płytki kontaktowe lub szkiełka mikroskopowe z równomiernym i stałym naciskiem przez kilka sekund. Następnie płytki lub szkiełka z próbkami poddaje się inkubacji w celu namnożenia mikroorganizmów, po czym dokonuje się zliczenia wyhodowanych kultur bakteryjnych. Warunki inkubacji różnią się w zależności od składu mikroflory i wymogów regulacyjnych. Powierzchnie zakrzywione i trudno dostępne obszary można monitorować za pomocą metody wymazowej.
Szybki monitoring powierzchni
Producenci, którzy potrzebują szybkich wyników, mogą stosować metody szybkiego oznaczania pozostałości mikrobiologicznych po dezynfekcji i przed rozpoczęciem pracy. Metody te obejmują testy kolorymetryczne, które nie wymagają użycia przyrządów, oraz wymazy wymagające czytnika, takiego jak luminometr. Zapotrzebowanie na szybkie metody kontroli jakości jest szczególnie duże w przemyśle spożywczym i napojowym ze względu na łatwo psujący się charakter wytwarzanych produktów, ale również w innych branżach, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem produkcyjnym.
Monitorowanie personelu
Monitorowanie personelu ma na celu zapewnienie utrzymania sterylnego środowiska. Większość zanieczyszczeń w obiekcie można przypisać osobom pracującym w pomieszczeniach czystych. Przed wejściem do i wyjściem z aseptycznego pomieszczenia czystego personel musi przestrzegać określonych procedur dotyczących zakładania odzieży ochronnej i sterylizacji.
Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dokumentów, w której znajdą Państwo arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Explore our range of contact plates and swabs for microbiological testing. Ideal for environmental monitoring in cleanrooms and controlled areas, our products ensure reliable surface and personnel testing to minimize contamination risks.
- The ICR swabs and ICR contact plates are designed for environmental monitoring i.e., detection and enumeration of microbial contamination on dry, flat, and hard-to-access surfaces in cleanrooms and isolators.
- Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Zobacz wszystko (5)
Zobacz więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie zgłoszenia
do działu obsługi klienta lub kontakt z naszym zespołem obsługi klienta:
Wyślij e-mail na adres custserv@sial.com
lub zadzwoń pod numer +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Kalkulatory i aplikacje
Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa.
- Zgłoszenie do działu obsługi klienta
Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną.
- Najczęściej zadawane pytania
Zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania”, aby znaleźć odpowiedzi na typowe pytania dotyczące naszych produktów i usług.