Merck
Monitorowanie higieny
Środowisko produkcji żywności jest podatne na skażenie mikrobiologiczne, począwszy od surowców i zaopatrzenia w wodę, a skończywszy na opakowaniach. Monitorowanie higieny w połączeniu z kontrolą jakości może zapewnić warunki sanitarne w zakładach produkcji żywności i napojów oraz zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego produktów i personelu w odpowiednich środowiskach. Można to osiągnąć poprzez rutynową weryfikację skuteczności praktyk czyszczenia i dezynfekcji sprzętu, personelu i powierzchni dotykowych pod kątem mikroorganizmów.
Aby szybko monitorować higienę powierzchni i skuteczność czyszczenia, wykorzystujemy dobrze znane i akceptowane metody wykrywania, takie jak ATP (trifosforan adenozyny), NAD/NADH (dinukleotyd nikotynamidoadeninowy) i wykrywanie białek. Metody te służą jako wiarygodne wskaźniki. W przypadku szybkich testów mikrobiologicznych nasza oferta obejmuje rozwiązania do monitoringu powietrza (aktywnego i pasywnego), patogenów przenoszonych przez żywność (PCR, testy immunologiczne i ELISA), a także eMcollect Cloth, Swab & Sponges.
Do tradycyjnego monitorowania używamy różnych selektywnych mediów (Dip Swab Testers & Contact Slides) do monitorowania warunków higienicznych na powierzchniach lub w próbkach płynnych. Dodatkowo, nasza gama odczynników analitycznych i systemów fotometrycznych umożliwia kontrolę dezynfekcji poprzez półilościowe i ilościowe testowanie chloru i czwartorzędowych związków amoniowych.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 167
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 167
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Zapewnienie higieny w przemyśle spożywczym ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i utrzymania wydajności produkcji. Przewiń, aby zobaczyć naszą bibliotekę niezbędnych zasobów, not aplikacyjnych i broszur poświęconych monitorowaniu higieny.
Powiązane zasoby
Strona 1 z 4
Kluczowe produkty z naszej oferty monitorowania higieny, w tym urządzenie do pobierania próbek powierzchni MVP ICON®, system monitorowania higieny HY-LiTE® 2 i wymazówka HY-LiTE® Surface ATP. Te zaawansowane narzędzia ułatwiają wydajne pobieranie próbek powierzchni, wykrywanie żywności i pozostałości mikrobiologicznych oraz ocenę skuteczności procesów sanitarnych w zakładach produkcji żywności i napojów.
Test ATP
Test ATP jest czułą i szybką metodą pomiaru rosnących mikroorganizmów poprzez wykrywanie adenozynotrifosforanu (ATP), cząsteczki przenoszącej energię występującej w żywych komórkach.
Nasz MVP ICON® to system testowy ATP i platforma oprogramowania, która łączy monitorowanie HACCP i higieny z potężnymi możliwościami zarządzania programem.
Dla specjalistycznych zastosowań przemysłowych, takich jak testowanie paliwa, przemysłowych płynów procesowych i monitorowanie obciążenia biologicznego dla jakości wody, nasz system monitorowania ATP HY-LiTE® 2 z oprogramowaniem TREND2 zapewnia niezrównany pomiar i wydajność.
Wizualna reprezentacja testu FLASH Allergen Indicator Protein Test, podkreślająca jego możliwości szybkiego wykrywania pozostałości białek na powierzchniach mających kontakt z żywnością, zapewniając skuteczne czyszczenie i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Test jest przeznaczony do identyfikacji obecności "Big 9" alergenów, w tym sezamu, w ciągu 10 minut.
Badanie białka
Powierzchnie mające kontakt z żywnością mogą wydawać się czyste, ale nadal mogą zawierać ślady pozostałości białka, które są trudne do usunięcia. Niewykryte, mogą stanowić źródło składników odżywczych dla rozwoju szkodliwych bakterii. A ponieważ większość alergenów pokarmowych to białka, regularne testowanie białek może być skuteczną metodą weryfikacji metod czyszczenia i unikania zanieczyszczenia krzyżowego produktów wolnych od alergenów. Test białka całkowitego FLASH® daje wizualny odczyt wyników w ciągu 10 minut, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Nie jest wymagane żadne oprzyrządowanie, a test może być używany przez cały personel bez potrzeby intensywnego szkolenia.
Zestaw kolorowych pasków testowych HY-RISE® do monitorowania powierzchni
Testowanie NAD
Dinukleotydy nikotynamidoadeninowe (NAD, NADH) to związki występujące we wszystkich żywych komórkach, w tym w mikroorganizmach. Zestawy testowe HY-RiSE® do wykrywania mierzą szybko i niezawodnie NAD i ich fosforany oraz wskazują obecność mikroorganizmów poprzez rozwój koloru na pasku testowym.
Wymazy mikrobiologiczne i szkiełka zanurzeniowe do monitorowania powierzchni w trudno dostępnych miejscach
TESTERY ZANURZENIOWE &CONTACT SLIDES
Waciki i szkiełka zanurzeniowe są przeznaczone do monitorowania powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Techniki te nie wymagają uciążliwego i kosztownego sprzętu i materiałów związanych z tradycyjnymi metodami testowania.
Gotowe do użycia odwodnione testery Dip i Swab są przeznaczone do wygodnego liczenia drobnoustrojów w szerokim zakresie zastosowań. Są wygodne i łatwe w użyciu, odpowiednie do próbek płynów i wymazów.
Nasze szkiełka Envirocheck® Dip Slides do półilościowego wykrywania mikroorganizmów na powierzchniach i w płynach to elastyczne łopatki pokryte różnymi pożywkami. Po pobraniu próbki i inkubacji można określić dwa parametry w jednym kroku.
Zapieczętowane opakowanie zawierające eMcollect z żółtym aplikatorem z gąbkową końcówką i długim fioletowym uchwytem. Opakowanie ma jasnoniebieskie tło z pomarańczową etykietą przedstawiającą ikony probówek.
Podnieś swoje standardy higieny dzięki eMcollect
eMcollect oferuje szereg sterylnych urządzeń zaprojektowanych specjalnie do skutecznego pobierania próbek z powierzchni roboczych w przemyśle spożywczym. Te sterylne urządzenia do pobierania próbek oceniają skuteczność procesów dezynfekcji, nawet w obecności pozostałości środków dezynfekujących na badanych powierzchniach.
Korzystaj z kluczowych cech, które sprawiają, że sterylne urządzenie do pobierania próbek eMcollect jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem do monitorowania środowiska:
  • Waciki o wymiarach 34 x 16 cm o strukturze plastra miodu dla skutecznego pobierania próbek.
  • Różne opcje wacików i gąbek, w tym ze środkami neutralizującymi do monitorowania skuteczności czyszczenia.
  • Woreczki wielokrotnego użytku dla łatwego użycia, kompatybilne z homogenizatorami.
  • Różne konfiguracje gąbek, w tym te z patyczkami do trudno dostępnych miejsc.
Tabela porównawcza testów monitorowania higieny
ProduktCel(e)Sposób pomiaruWymagane oprzyrządowanie?Czas odczytu do wyniku (TTR)Przechowywanie i trwałość testu
MVP ICON® System
ATP, przewodność & stężenie, pH, temperaturaWymazy ATP odczytywane w luminometrze; inne parametry za pomocą opcjonalnej sondyTak18 sekund  Temperatura pomieszczenia
System HY-LiTE® 2
ATP w próbkach powierzchniowych, ciekłych, przemysłowych i paliwie Jet A1Odczyt specyficzny dla aplikacji w luminometrzeTak16 s2-8 °C
FLASH® RT Colorimetric Assay
Białko całkowite łącznie z alergenamiTest kolorymetryczny wymazu białkowego (obecność/nieobecność)Nie10±4 minTemperatura pokojowa
HY-RiSE® Test kolorymetrycznyNAD / NADH i ich fosforanyTest kolorymetryczny z użyciem pasków testowych i 3 odczynników (zwilżanie, substrat, enzym)Nie4 - 5 minTemperatura pokojowa lub 2-8 °C
ProduktCel(e)Sposób pomiaruWymagane oprzyrządowanie?Czas odczytu do uzyskania wyniku (TTR)Przechowywanie i trwałość testu
Tester zanurzeniowy i wymazowy; Tester wymazówOgólna żywotna liczba, bakterie z grupy coli, drożdże i pleśnieLiczenie kolonii drobnoustrojów po jednej stronie po inkubacji<Nie, z wyjątkiem inkubatora24-72hTemperatura pomieszczenia
Envirocheck® Dip SlidesLiczba ogólna, enterobacterium,
E. coli, bakterii grupy coli, drożdży i pleśni
Liczenie różnych kolonii drobnoustrojów po stronie A i B po inkubacjiNie, z wyjątkiem inkubatora24h do 7 dni< 15 °C
Powiązane wideo