Przyszłość rozpuszczalników musi być bezpieczna, przyjazna dla środowiska i chronić zasoby naturalne. Musi również spełniać standardy i być niezawodna, aby zapewnić wysoką jakość badań i produkcji chemicznej.
Pokonaliśmy znaczne inwestycje, aby opracować optymalne, bezpieczniejsze alternatywy, które zapewnią, że Twoje badania pozostaną niezawodne, ale staną się znacznie bardziej zrównoważone. Nasze rozpuszczalniki nowej generacji należą do dwóch kategorii, BioRenewable i Greener Substitutes, i obejmują wiele alternatyw, które łączą większe bezpieczeństwo z mniejszym wpływem na emisję dwutlenku węgla, takich jak nasz innowacyjny rozpuszczalnik Cyrene™.
Podróż w celu znalezienia ekologicznych i bezpiecznych rozpuszczalników, które działają na równi z obecnymi opcjami rozpuszczalników, doprowadziła nas do Cyrene™ (dihydrolewoglukozenon), dipolarnego aprotycznego bicyklicznego chiralnego związku, który jest potencjalnym zamiennikiem dimetyloformamidu (DMF) i N-metylo-2-pirolidonu (NMP).
Wytwarzany z produktów ubocznych drewna, takich jak gałązki lub trociny, jest w 98-100% całkowicie odnawialny, a jego ślad węglowy zbliża się do zera. Poza wpływem na produkcję, Cyrene™ jest łatwo degradowalny w naturalnych warunkach ekspozycji, rozkładając się w 99% na dwutlenek węgla i wodę w ciągu 14 dni, jednak w normalnych warunkach laboratoryjnych pozostanie stabilny na półce. Cyrene™ został również zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, nie wykazując obaw o zagrożenie reprodukcyjne lub mutagenne, co jest często wymieniane w przypadku DMF i NMP, co czyni go bezpieczniejszym w obsłudze.
Aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w zieloną chemię pobierz naszą broszurę.
Aby odkryć nasze dwa nowe "bezwodne" dodatki: γ-Valerolactone i Dimethyl isosorbide pobierz ulotkę.
BioRenewable
Rozpuszczalniki BioRenewable są pozyskiwane z odnawialnych, zrównoważonych materiałów pochodzenia biologicznego, co znacznie zmniejsza ich wpływ na środowisko. Weryfikujemy, czy produkty są w >50% biopochodne poprzez testowanie produktów pod kątem emisji dwutlenku węgla lub śledzenie zawartości biopochodnych na wszystkich etapach produkcji.
Zamienniki typu drop-in
Te klasyczne rozpuszczalniki są wolne od wielu produktów ubocznych produkcji ropy naftowej, takich jak benzen, aldehydy i etery. Są one również testowane pod kątem odnawialnego, biopochodnego węgla (norma ASTM D6866).
- Aceton: bardziej ekologiczny zamiennik acetonu na bazie ropy naftowej
- 1-Butanol: bardziej ekologiczny zamiennik 1-butanolu na bazie ropy naftowej
- 2-Propanol: bardziej ekologiczny zamiennik 2-propanolu na bazie ropy naftowej
- Glicerol: bardziej ekologiczny zamiennik glicerolu na bazie ropy naftowej
Bioodnawialne bardziej ekologiczne zamienniki
Te rozpuszczalniki BioRenewable nie są zamiennikami typu drop-in, ale są bardziej ekologicznymi substytutami bardziej niebezpiecznych chemikaliów ropopochodnych
- Cyrene™: nowy dipolarny rozpuszczalnik aprotyczny zastępujący NMP i DMF
- Cyrene™ 2-MeTHF blend: rozpuszczalnik o obniżonej lepkości; bardziej ekologiczny zamiennik NMP i DMF
- Cyrene™ GVL blend: rozpuszczalnik mieszany o zmniejszonej lepkości; bardziej ekologiczny zamiennik NMP i DMF
- Izosorbid dimetylu (DMI): bardziej ekologiczny zamiennik NMP lub DMF
- γ-Valerolactone (GVL): bardziej ekologiczny substytut NMP lub DMF
- 2-metylotetrahydrofuran: bardziej ekologiczny substytut THF i DCM
- L-mleczan etylu (-)-L: bezpieczniejsza, bardziej zrównoważona alternatywa dla octanu etylu i acetonu
Etanol na bazie biosurowców
Etanol jest ekologicznym rozpuszczalnikiem preferowanym przez środowisko, a zatem jest zgodny z 12 Zasadami Ekologicznej Chemii, przestrzegając zasad "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze" oraz "Wykorzystanie odnawialnych surowców".
Inne bardziej ekologiczne substytuty
Te dobrze znane rozpuszczalniki zastępują bardziej tradycyjne rozpuszczalniki, które są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska. Zapewniają one oszczędność energii i kosztów na wiele sposobów, takich jak: czystsze oddzielanie rozpuszczalnika od wody; mniej ścieków; łatwiejsza destylacja w celu odzyskania rozpuszczalnika; szybsze czasy reakcji poprzez umożliwienie wyższych temperatur ze względu na wyższą temperaturę wrzenia i niższe lotne związki organiczne (LZO).
- Eter metylowy cyklopentylu (CPME): bardziej ekologiczny zamiennik THF i DCM
- Heptan: bardziej ekologiczny zamiennik heksanu
- Węglan dimetylu: bardziej ekologiczny substytut ketonu metylowo-etylowego (MEK) i parachlorobenzotrifluorku
Bardziej ekologiczne rozpuszczalniki do chromatografii
Te alternatywne rozpuszczalniki zastępują bardziej niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska rozpuszczalniki, które są powszechnie stosowane w chromatografii. Chromatografia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zastosowań rozpuszczalników w laboratorium i może być głównym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania odpadów rozpuszczalników.
- Mieszanina octanu etylu i etanolu: zielony zamiennik DCM w oczyszczaniu chromatografii flash, TLC i HPLC
- Heptan:alternatywa o niższej zawartości LZO w porównaniu z bardziej tradycyjnym rozpuszczalnikiem heksanem
Bioodnawialne rozpuszczalniki
Response not successful: Received status code 500
Etanol pochodzenia biologicznego
Response not successful: Received status code 500
Inne bardziej ekologiczne zamienniki
Response not successful: Received status code 500
Bardziej ekologiczne rozpuszczalniki do chromatografii
Response not successful: Received status code 500