Merck
Przekształć swój mikroskop
System obrazowania żywych komórek CellASIC® ONIX2
Możliwość hodowania, obserwowania i manipulowania złożonymi kulturami komórkowymi wymaga precyzyjnej kontroli nad środowiskiem hodowli komórkowej. System mikroprzepływowy CellASIC® ONIX2 przekształca istniejący mikroskop w zautomatyzowany system do zaawansowanego obrazowania i analizy żywych komórek.
  • Dynamiczne obrazowanie żywych komórek
  • Kompatybilny z każdym mikroskopem odwróconym
  • Niewielkie rozmiary
  • Przyjazny dla użytkownika
  • Przezroczyste płytki mikroprzepływowe do wielu zastosowań
  • Zintegrowany kontroler mikroinkubatora utrzymuje środowisko hodowli
CellASIC® ONIX2 microfluidics – how it works in live cell imaging
Jak to działa
System CellASIC® ONIX2 tworzy uszczelnienie próżniowe ze specjalistycznymi płytkami mikroprzepływowymi i kontroluje perfuzję, temperaturę i środowisko gazowe. Komórki adherentne lub zawiesinowe są dodawane bezpośrednio do czterech dołków wlotowych płytki mikroprzepływowej. Napędzane kapilarnie ładowanie komórek automatycznie ładuje komórki do komór hodowlanych w delikatny, dobrze rozprowadzony sposób. Pożywki lub odczynniki są ładowane do studzienek wlotowych roztworu. Poszczególne mikrokanały łączą każdy roztwór z komorami hodowli komórkowej w obszarze obrazowania płytki mikroprzepływowej. Kolektor łączący płytki z systemem można dostosować do dowolnego mikroskopu odwróconego.
Życie jest dynamiczne
Zapoznaj się z naszymi artykułami technicznymi i protokołami obrazowania żywych komórek przy użyciu systemu CellASIC® ONIX2.
Produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500