Przejdź do zawartości
MilliSentials™ Niezbędny sprzęt laboratoryjny dla produktywnych i wydajnych laboratoriów
Pracuj inteligentniej
Wiele protokołów wymaga niezbędnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania rutynowych, powtarzalnych zadań w laboratorium. Niestety, obecna oferta tego sprzętu charakteryzuje się konstrukcjami sprzed dziesięcioleci, pozbawionymi jakichkolwiek najnowszych innowacji. Z dumą przedstawiamy linię ogólnego sprzętu laboratoryjnego MilliSentials™, mającą na celu zwiększenie wydajności laboratorium dzięki zaktualizowanemu, innowacyjnemu ogólnemu sprzętowi i urządzeniom laboratoryjnym. Dzięki zmodernizowanym, ulepszonym urządzeniom, które upraszczają rutynowe zadania w laboratorium, produkty te pomagają usprawnić aplikacje.
Dowiedz się więcej o: 
Dostosowanie do najwyższych standardów
System etykietowania MilliSentials™ Lab Labeling System zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką obsługującą WIFI i niestandardowym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego.
  • Etykiety klasy laboratoryjnej są odporne na temperatury od -196 °C (ciekły azot) do 100 °C
  • Odporność chemiczna na działanie wody, etanolu, IPA, DMSO, metanolu, acetonitrylu, wybielacza, acetonu, ksylenu i toluenu
  • Etykiety z możliwością dostosowania do różnych typów i rozmiarów naczyń
  • Intuicyjna, łatwa w obsłudze drukarka termotransferowa z opcjami połączenia przewodowego i bezprzewodowego
  • Niestandardowe oprogramowanie laboratoryjne zawierające wstępnie zdefiniowane etykiety dla naczyń laboratoryjnych
  • Buduj, zapisuj i udostępniaj szablony etykiet dla typowych konfiguracji etykiet
  • Dostęp i drukowanie etykiet za pomocą laptopa, tabletu lub urządzenia mobilnego w tej samej sieci co drukarka
Enhance your Liquid Handling
Kontroler do pipet alikwotowych .MilliSentials™ Aliquoting Pipette Controller łączy w sobie funkcję automatycznego alikwotowania pipetora wielokrotnego użytku z podstawowymi funkcjami standardowego kontrolera pipet w jednym urządzeniu.
  • Wbudowana funkcja alikwotacji automatycznie dozuje dokładne porcje w zakresie 0,5-5,0 ml za naciśnięciem przycisku
  • Czułe na dotyk przyciski pobierania i dozowania umożliwiają precyzyjną kontrolę
  • Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza obciążenie dłoni
Adaptowalne etykiety MilliSentials™ do przechowywania kriogenicznego
Zmodernizuj swój Vortexer
MilliSentials™ Vortexer zapewnia silne mieszanie próbek cieczy w zamkniętych pojemnikach w kompaktowej, zmodernizowanej konstrukcji. Kompaktowa i wydajna konstrukcja pomieści probówki o objętości od 0,2 do 50 ml, fiolki o objętości od 2,0 do 10 ml i kwadratowe butelki o pojemności do 150 ml.
  • Mocne mieszanie w rozsądnej cenie stanowi cenną opcję
  • Zmodernizowana kompaktowa konstrukcja minimalizuje utratę miejsca na stole