Merck
Pobieranie próbek laboratoryjnych
Zarządzanie próbkami ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania laboratorium. Rozwiązania w zakresie pobierania i przechowywania próbek należy dobierać w oparciu o rodzaj próbki, przeznaczenie oraz wymagania dotyczące obsługi. Inteligentne rozwiązania ułatwiają identyfikację, śledzenie i odzyskiwanie próbek, a jednocześnie charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo. Oferujemy szeroki wybór rozwiązań do przechowywania próbek i materiałów laboratoryjnych, w tym fiolki, probówki, butelki, woreczki, płytki, stojaki oraz folie uszczelniające, które chronią próbki i zaspokajają potrzeby Twojego laboratorium w zakresie przechowywania. Oferujemy również pęsety i kleszcze, szpatułki i łyżki laboratoryjne, a także podnośniki do komórek, rozgarniały i sitka, które zapewniają wydajne pobieranie próbek.   
Fiolki
Fiolki mogą służyć do pobierania, przechowywania i transportu próbek. Są dostępne w różnych materiałach, rozmiarach i kształtach, z różnymi rodzajami zamknięć zapewniających odpowiednie warunki przechowywania i odzyskiwania próbek. Fiolki szklane są bardziej odporne na wysokie temperatury i zazwyczaj wykazują większą obojętność chemiczną, dzięki czemu można je stosować z silnymi detergentami i rozpuszczalnikami. Fiolki plastikowe nie pękają tak łatwo i są dostępne w kilku wariantach materiałowych, co zwiększa ich kompatybilność chemiczną oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Oba rodzaje fiolek są dostępne w wersjach sterylnych i niesterylnych. Fiolki są przezroczyste, co ułatwia obserwację próbek, lub wykonane ze szkła bursztynowego lub barwionego tworzywa sztucznego w przypadku próbek wrażliwych na światło. Kolorowe nakrętki umożliwiają szybką identyfikację próbek.
Probówki
Probówki służą do pobierania, transportu, przechowywania i badania próbek stałych lub płynnych. Niektóre probówki są przeznaczone do ogólnego zastosowania, natomiast probówki do konkretnych zastosowań, w tym probówki laboratoryjne, probówki do hodowli, probówki do wirówek, probówki do mikrowirówek, probówki do PCR oraz probówki kriogeniczne, są zaprojektowane tak, aby spełniały określone wymagania dotyczące temperatury, wytrzymałości, sterylności i kompatybilności chemicznej. Dostępnych jest wiele rodzajów materiałów, z których wykonane są probówki szklane i plastikowe, do wyboru w zależności od trwałości, obojętności chemicznej i innych właściwości. Probówki z dnem okrągłym i stożkowym mogą zwiększyć odzysk próbki. Dostępne są probówki jednorazowe i wielokrotnego użytku, w zależności od potrzeb związanych z wygodą i bezpieczeństwem. Nakrętki śrubowe zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, zapobiegając wyciekom i rozlaniu. Zamykanie za pomocą zatyczek i zatrzasków ułatwia obsługę probówek.
Butelki są najczęściej używane do przechowywania substancji chemicznych, rozpuszczalników i innych cieczy i są dostępne w określonych kształtach, dostosowanych do potrzeb związanych z odzyskiem, bezpieczeństwem i przechowywaniem. Butelki są wykonane ze szkła zapewniającego obojętność chemiczną lub z różnych tworzyw sztucznych o różnej kompatybilności chemicznej. Przezroczyste szkło lub naturalne tworzywa sztuczne zapewniają maksymalną widoczność. W przypadku materiałów wrażliwych na światło zaleca się stosowanie szkła w kolorze bursztynowym oraz nieprzezroczystych tworzyw sztucznych. Butelki mogą być jednorazowe lub wykonane z materiałów umożliwiających sterylizację w autoklawie lub czyszczenie w celu ponownego użycia w razie potrzeby.
Sterylizowane woreczki do pobierania próbek Whirl-Pak® są idealne dla branży spożywczej i napojowej, mleczarskiej, wodnej, medycznej, weterynaryjnej, środowiskowej, gleboznawczej i przemysłowej, a także do pobierania próbek z powierzchni, w kryminalistyce, genetyce, biomedycynie i farmacji. Woreczki Whirl-Pak® od 60 lat cieszą się zaufaniem profesjonalistów i oferują odporne na przebicie zakładki zamykające, gwarantowaną sterylność, łatwą identyfikację oraz niezawodne, szczelne zamknięcie.
Pęsety i szpatułki
Pęsety i kleszcze laboratoryjne to niewielkie narzędzia przydatne w różnych środowiskach laboratoryjnych i innych miejscach pracy do chwytania i manipulowania małymi lub delikatnymi przedmiotami. Pęsety i kleszcze są dostępne w różnych rozmiarach, stylach i wariantach konstrukcyjnych:
  • Z ostrymi, tępymi, zaokrąglonymi, zakrzywionymi, kątowymi lub płaskimi końcówkami
  • Z gładką lub ząbkowaną powierzchnią wewnętrzną zapewniającą lepszą przyczepność
  • Z uchwytami typu nożycowego
  • O określonych wymiarach do precyzyjnej pracy
  • z uchwytami lub końcówkami pokrytymi pianką lub silikonem zapewniającymi lepszą przyczepność
  • Z samozamykającymi się/blokującymi się kołkami prowadzącymi, utrzymującymi końcówki w jednej linii dla pewniejszego uchwytu
  • Z obojętną powłoką z PTFE, zapobiegającą zanieczyszczeniu, zarysowaniu lub uszkodzeniu delikatnych próbek
Łopatki są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i typów, przeznaczonych do rozdrabniania, zeskrobywania, podnoszenia i przenoszenia stałych substancji chemicznych, proszków, granulek lub innych materiałów. Łopatki laboratoryjne są produkowane z uchwytami o różnej długości, z jedną lub dwiema końcówkami ukształtowanymi w różne formy lub wzory, w zależności od przeznaczenia.
Stojaki
Stojaki służą do podtrzymywania, porządkowania i przechowywania różnego rodzaju naczyń szklanych, sprzętu laboratoryjnego i innych przedmiotów. Stojaki laboratoryjne są dostępne dla pipet, probówek, mikroprobówek, fiolek, szalek Petriego, mikropłytek i innych przyrządów laboratoryjnych. Stojaki są wykonane z różnych materiałów, w tym z metalu zwykłego i pokrytego żywicą epoksydową, drewna oraz różnych tworzyw sztucznych. Stojaki na probówki i mikroprobówki mają otwory o różnych rozmiarach, dostosowane do konkretnych średnic probówek. 
Mikropłytki
Mikropłytki to płytki wielokomorowe stosowane do przechowywania próbek, przeprowadzania testów biochemicznych i komórkowych oraz metod analitycznych. Do uszczelniania płytek podczas przetwarzania, inkubacji lub przechowywania można stosować pokrywki, folię, taśmę, nakładki lub maty. Płytki należy dobierać na podstawie:
  • Materiału: Mikropłytki są zazwyczaj wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego. Mikropłytki ze szklanym dnem mają doskonałe właściwości optyczne i są zazwyczaj przeznaczone do zastosowań związanych z obrazowaniem komórek o wysokiej zawartości. Płytki z dnem z tworzywa sztucznego mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań związanych z fluorescencją, kolorymetrią, hodowlą komórek i obrazowaniem komórek. Płytki z cyklicznej olefiny są wykonane z polimeru, który zarówno wspomaga przyleganie komórek, jak i oferuje właściwości optyczne podobne do szkła.
  • Liczba studzienek: Płytki są dostępne w formatach 24-, 96-, 384- i 1536-studzienkowych, w zależności od potrzeb w zakresie przepustowości i wymagań dotyczących objętości
  • Kształt studzienek: Studzienki z okrągłym dnem ułatwiają mieszanie i odzyskiwanie próbek w razie potrzeby. Do zastosowań związanych z obrazowaniem wymagane są płytki z płaskim dnem.
  • Kolor płytki: Czarne płytki są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach fluorescencyjnych i luminescencyjnych o silnym sygnale w celu zmniejszenia fosforescencji tła i autofluorescencji. Białe płytki mogą być stosowane w testach fluorescencji z rozdzielczością czasową oraz w testach luminescencyjnych o słabym sygnale. Płytki z przezroczystym dnem umożliwiają pomiary z odczytem od spodu oraz wizualizację mikroskopową.
  • Powłoki płytek: płytki są dostępne w wersji wstępnie poddanej obróbce zapewniającej sterylność lub niskie wiązanie białek, albo pokryte kolagenem, poli-D-lizyną i innymi cząsteczkami ułatwiającymi przyleganie komórek