Przechowywanie kriogeniczne
Oferujemy szeroki asortyment narzędzi i materiałów do zastosowań kriogenicznych, w tym probówki do zamrażania, fiolki, stojaki, etykiety, markery, pojemniki do przechowywania oraz rękawice. Nasze produkty kriogeniczne nadają się do stosowania w autoklawach, zamrażarkach, podczas pracy z ciekłym azotem, tlenem lub helem w atmosferach kriogenicznych, w chłodniach, zamrażarkach szokowych, podczas napełniania cieczy kriogenicznych oraz podczas pracy z suchym lodem. Dostarczamy szeroki asortyment materiałów kriogenicznych do zastosowań badawczych i klinicznych, w tym do laboratoriów genetycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych, klinik leczenia niepłodności oraz innych branż.
Rękawice Cryo-gloves®
Wybierz spośród naszej oferty wodoodpornych rękawic Cryo-gloves® w różnych rozmiarach, które zapewniają doskonałą ochronę termiczną, elastyczność i swobodę ruchów podczas pracy w ekstremalnych warunkach (od -160 do 150°C).
- Ten model zapewnia dodatkowe ciepło i komfort
- Powiększony krój dla lepszej izolacji
- Odporne na działanie rozpuszczalników i substancji chemicznych
- Przepuszczają powietrze i nie powodują elektryzowania się
- Wkładka wewnętrzna nadająca się do prania w pralce i suszenia w suszarce
- Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 1000
- Nie zawiera azbestu
Regały do przechowywania i pojemniki do zamrażania
Oferujemy szeroki asortyment wytrzymałych regałów i pojemników do zamrażarek, które ułatwią organizację materiałów kriogenicznych. Wybieraj spośród popularnych marek, takich jak Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® i wielu innych.
- Regały można ustawiać jeden na drugim i są one opatrzone oznaczeniami alfanumerycznymi.
- Materiały, z których są wykonane, obejmują zarówno tekturę, jak i stal nierdzewną.
- Dostępne w różnych kolorach i konfiguracjach.
Etykiety i markery kriogeniczne
Oferujemy pełną gamę trwałych etykiet i markerów firmy Diversified Biotech, w tym Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ i inne. Etykiety te zapewniają kolorowe, chemicznie obojętne i odporne na temperaturę oznaczenia na większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez ryzyka degradacji. W ofercie znajdują się również specjalnie zaprojektowane etykiety kriogeniczne do drukarek laserowych, ułatwiające nadruk.
Fiolki i probówki kriogeniczne
Oferujemy szeroki asortyment probówek kriogenicznych przeznaczonych do ochrony i przechowywania próbek biologicznych oraz komórek ludzkich lub zwierzęcych w niskich temperaturach w fazie gazowej ciekłego azotu. Nasze nietoksyczne dla komórek i wolne od pirogenów probówki kriogeniczne są sterylne, odporne na wysokie temperatury i mogą stać samodzielnie. Gwarantujemy zewnętrzne gwintowanie oraz całkowitą gazoszczelność naszych fiolek bez konieczności stosowania silikonowej uszczelki.
Inne akcesoria kriogeniczne
Od dewary na ciekły azot po kleszcze kriogeniczne – oferujemy narzędzia niezbędne do bezpiecznej i wydajnej pracy w środowisku kriogenicznym.
- Pęsety do kriokonserwacji umożliwiają łatwą manipulację słomkami do kriokonserwacji, fiolkami i innymi małymi przedmiotami.
- Pojemniki chłodzące TrueNorth® mogą być wykorzystywane do schładzania próbek wrażliwych na temperaturę przy użyciu lodu oraz zawiesin lodowo-solnych.
- Mini chłodziarki TrueNorth® są wypełnione żelem izolacyjnym i zostały zaprojektowane w celu utrzymania w niskiej temperaturze odczynników PCR, enzymów i innych odczynników biochemicznych podczas pracy przy stole laboratoryjnym.
- Seria kriogenicznych naczyń Dewara Worthington Liquid Dewar (LD) została zaprojektowana do przechowywania i dozowania mniejszych ilości ciekłego azotu.
- Seria kriogenicznych chłodziarek Worthington Laboratory System (LS) została specjalnie zaprojektowana do przechowywania fiolek w wygodnych regałach typu skrzynkowego.
Powiązane materiały
- Artykuł: Wskazówki dotyczące zamrażania hodowli komórkowych
Czy stosujesz się do najlepszych praktyk dotyczących przechowywania w niskich temperaturach? Mamy dla Ciebie świetne wskazówki, jak chronić swoje komórki.
- Artykuł: Protokół kriokonserwacji CryoStor®
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.