Merck
AABH99A4952F
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 2-amino-5-methyl-4-[4-(propan-2-yl)phenyl]thiophene-3-carboxylate
Synonim(y):
isopropyl 2-amino-4-(4-isopropylphenyl)-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.45
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H23NO2S/c1-10(2)13-6-8-14(9-7-13)15-12(5)22-17(19)16(15)18(20)21-11(3)4/h6-11H,19H2,1-5H3
Inchi Key
GNMNGXLUBKTWSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
2-8C
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=905011-51-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)