Merck
ADVH9AC94DE4
AChemBlock
2-Chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Synonim(y):
2-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
Inchi Key
OWJRYNILRVVVFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95.00%
Storage temp.
Store at Room Tem.
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)