Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-602-1
Beilstein/REAXYS Number:
1794634
MDL number:
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.302 (lit.)
density
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F7O2/c1-2-15-3(14)4(7,8)5(9,10)6(11,12)13/h2H2,1H3
InChI key
JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?