Merck
239372
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-014-9
Beilstein/REAXYS Number:
471354
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
NC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C6H9NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h4H,1-3,7H2
InChI key
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of a series of 2-amino-5-oxo-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitriles.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)