Merck
242535
Sodium xylenesulfonate solution
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
Synonim(y):
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150313
Form:
liquid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
density
1.17 g/mL at 25 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)