Merck
410063
3-Amino-1-propanol vinyl ether
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHO(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCOC=C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)