Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCOCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-755-5
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
98%
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
refractive index
n
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?