Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO213C(CH2)413CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1,6+1
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-MPOCSFTDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
133954-44-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?