Merck
489727
Hexanoic acid-6,6,6-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Caproic acid-6,6,6-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CH2)4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)