Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Boc-15NHCH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.17
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+2
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]C[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1,8+1
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-LXCUQPLXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?