Merck
596140
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-374-8
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C10H13NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3
InChI key
FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)