Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
bp
143-145 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
General description
Application
- Mass spectrometry calibration
- reaction mechanism investigations
- Analytical method development
Features and Benefits
- High purity of 2,6-Lutidine-(dimethyl-d6) 98 atom % D ensures optimal performance.
- Cost-effective solution for 2,6-Lutidine-(dimethyl-d6) 98 atom % D applications.
- Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
- Versatile use in different formulations involving 2,6-Lutidine-(dimethyl-d6) 98 atom % D.
Benefits
- Increases market competitiveness of products containing 2,6-Lutidine-(dimethyl-d6) 98 atom % D.
- Enhances product efficacy and reliability in formulations.
- Reduces time to market for products utilizing 2,6-Lutidine-(dimethyl-d6) 98 atom % D.
- Improves overall product quality and consumer satisfaction.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| mass shift M+6 | mass shift M+9 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| bp 143-145 °C | bp - | bp - | bp - |
| density 0.971 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
Co się dzieje?
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10259-14-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?